Print…
Diethyl isopropylidenesuccinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
I0404-1G I0404-5G
TCIAI0404-1GEA 72 EUR
TCIAI0404-1G TCIAI0404-5G
Diethyl isopropylidenesuccinate ≥98.0% (por GC)
Diethyl isopropylidenesuccinate
Fórmula: C₁₁H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 103°C
Número MDL : MFCD00130132
Número CAS: 42103-98-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %