Print…
Butyl Isocyanatoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isocyanatoacetic Acid Butyl Ester
I0358-25G I0358-5G
TCIAI0358-25GEA 325 EUR
TCIAI0358-25G TCIAI0358-5G
Butyl Isocyanatoacetate ≥97.0% (por GC)
Butyl Isocyanatoacetate
Fórmula: C₇H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 79°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00041743
Número CAS: 17046-22-9
EINECS: 241-114-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %