Print…
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0355-25G I0355-500G
TCIAI0355-25GEA 18 EUR
TCIAI0355-25G TCIAI0355-500G
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate
Fórmula: C₁₂H₁₅Br₆N₃O₃
Ponto de Fusão: 110°C
Número MDL : MFCD00010290
Número CAS: 52434-90-9
EINECS: 257-913-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %