Print…
Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0353-25G I0353-5G
TCIAI0353-25GEA 58 EUR
TCIAI0353-25G TCIAI0353-5G
Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₈O₃S
Número MDL : MFCD00064186
Número CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Absorbance (380nm) max. 0.250
Absorbance (390nm) max. 0.150