Print…
Diisocianato de isoforona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloexilo
I0314-25ML I0314-500ML
TCIAI0314-25MLEA 18 EUR
TCIAI0314-25ML TCIAI0314-500ML
Diisocianato de isoforona ≥99.0% (por GC)
Diisocianato de isoforona
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 222.29 g/mol
Ponto de ebulição: 159°C
Ponto de Fusão: –60°C
Ponto de Inflamação: 155°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064956
Número CAS: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
UN: 2290
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128969aa75f0ff814d73440335d2810063c4b6f6&vid=128969aa75f0ff814d73440335d2810063c4b6f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)