Print…
Isobutyraldehyde diethyl acetal ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1-Diethoxy-2-methylpropane, 1,1-Diethoxyisobutane
I0287-25ML I0287-5ML
TCIAI0287-25MLEA 123 EUR
TCIAI0287-25ML TCIAI0287-5ML
Isobutyraldehyde diethyl acetal ≥96.0% (por GC)
Isobutyraldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 138°C
Número MDL : MFCD00059384
Número CAS: 1741-41-9
EINECS: 217-107-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %