Print…
2-Ethoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isobutyric Acid 2-Ethoxyethyl Ester, Cellosolve Isobutyrate, Ethylene Glycol Monoethyl Ether Isobutyrate
I0282-25ML I0282-5ML
TCIAI0282-25MLEA 101 EUR
TCIAI0282-25ML TCIAI0282-5ML
2-Ethoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxyethyl isobutyrate
Fórmula: C₈H₁₆O₃
Peso Molecular: 160.21 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00009250
Número CAS: 54396-97-3
EINECS: 259-146-0
UN: 3272
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %