Isoproterenol hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
I0260-25G
I0260-5G
TCIAI0260-25GEA
231
EUR
TCIAI0260-25G
TCIAI0260-5G
Isoproterenol hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Isoproterenol hydrochloride
Fórmula:
C₁₁H₁₇NO₃ |
Número MDL :
MFCD00012603 Número CAS: 51-30-9 EINECS: 200-089-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |