Print…
Isoproterenol hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
I0260-25G I0260-5G
TCIAI0260-25GEA 231 EUR
TCIAI0260-25G TCIAI0260-5G
Isoproterenol hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Isoproterenol hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD00012603
Número CAS: 51-30-9
EINECS: 200-089-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water very faint turbidity