Print…
Isophthalic dihydrazide ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isophthalohydrazide
I0257-25G I0257-500G I0257-100G
TCIAI0257-25GEA 16 EUR
TCIAI0257-25G TCIAI0257-500G TCIAI0257-100G
Isophthalic dihydrazide ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Isophthalic dihydrazide
Fórmula: C₈H₁₀N₄O₂
Ponto de Fusão: 227°C
Número MDL : MFCD00025117
Número CAS: 2760-98-7
EINECS: 220-425-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c412bfdf9b36fd245c1923768285ad73ec7b6923&vid=c412bfdf9b36fd245c1923768285ad73ec7b6923&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %
Solubility in hot Water within almost transparency