Print…
Sodium isoascorbate monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0232-25G I0232-500G
TCIAI0232-25GEA 16 EUR
TCIAI0232-25G TCIAI0232-500G
Sodium isoascorbate monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium isoascorbate monohydrate
Fórmula: C₆H₈O₆
Número MDL : MFCD00067298
Número CAS: 6381-77-7
EINECS: 228-973-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +96.0 to +98.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency