Print…
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
I0229-1G I0229-5G
TCIAI0229-1GEA 123 EUR
TCIAI0229-1G TCIAI0229-5G
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Fórmula: C₅H₇ClN₂O₂
Peso Molecular: 162.58 g/mol
Número MDL : MFCD00012698
Número CAS: 3251-69-2
EINECS: 221-840-6
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency