Print…
2-(Isopropylamino)ethanol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0227-25ML I0227-500ML I0227-100ML
TCIAI0227-25MLEA 25 EUR
TCIAI0227-25ML TCIAI0227-500ML TCIAI0227-100ML
2-(Isopropylamino)ethanol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Isopropylamino)ethanol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00041755
Número CAS: 109-56-8
EINECS: 203-681-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %