Print…
Diethyl itaconate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl 2-methylenesuccinate, Itaconic Acid Diethyl Ester
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
I0204-500G I0204-25G
TCIAI0204-500GEA 497 EUR
TCIAI0204-500G TCIAI0204-25G
Diethyl itaconate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Diethyl itaconate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 228°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00059230
Número CAS: 2409-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11d15ef52d3853220afd1a9f411ce4ca6ff9520&vid=f11d15ef52d3853220afd1a9f411ce4ca6ff9520&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %