Print…
Dibutyl Itaconate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Itaconic Acid Dibutyl Ester, Dibutyl 2-methylenesuccinate
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
I0201-25G I0201-500G
TCIAI0201-25GEA 21 EUR
TCIAI0201-25G TCIAI0201-500G
Dibutyl Itaconate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Dibutyl Itaconate
Fórmula: C₁₃H₂₂O₄
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Inflamação: 138°C
Número MDL : MFCD00027211
Número CAS: 2155-60-4
EINECS: 218-451-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %