Print…
Isopropylamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propan-2-amine hydrochloride, 2-Aminopropane Hydrochloride
I0166-25G I0166-500G I0166-100G
TCIAI0166-25GEA 16 EUR
TCIAI0166-25G TCIAI0166-500G TCIAI0166-100G
Isopropylamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Isopropylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₉N
Número MDL : MFCD00050705
Número CAS: 15572-56-2
EINECS: 239-629-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=952c8dfcd9d15ed1a62475b310a33f327b61757f&vid=952c8dfcd9d15ed1a62475b310a33f327b61757f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %