Print…
5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0156-25ML I0156-500ML
TCIAI0156-25MLEA 44 EUR
TCIAI0156-25ML TCIAI0156-500ML
5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (por GC)
5-Isopropyl-m-xylene
Fórmula: C₁₁H₁₆
Ponto de ebulição: 195°C
Número MDL : MFCD00026405
Número CAS: 4706-90-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %