Print…
2-Ethylhexyl vinyl ether ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isooctyl Vinyl Ether
I0148-10G I0148-25G
TCIAI0148-10GEA 86 EUR
TCIAI0148-10G TCIAI0148-25G
2-Ethylhexyl vinyl ether ≥97.0% (por GC)
2-Ethylhexyl vinyl ether
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Ponto de ebulição: 177°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00053800
Número CAS: 103-44-6
EINECS: 203-111-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %