Print…
Allyl isonicotinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Allyl 4-Pyridinecarboxylate, 4-Pyridinecarboxylic Acid Allyl Ester, Isonicotinic Acid Allyl Ester
I0136-25ML I0136-5ML
TCIAI0136-25MLEA 321 EUR
TCIAI0136-25ML TCIAI0136-5ML
Allyl isonicotinate ≥98.0% (por GC)
Allyl isonicotinate
Fórmula: C₉H₉NO₂
Peso Molecular: 163.18 g/mol
Ponto de ebulição: 106°C
Número MDL : MFCD00059786
Número CAS: 25635-24-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %