Print…
Isobutyryl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0114-25G I0114-5G
TCIAI0114-25GEA 204 EUR
TCIAI0114-25G TCIAI0114-5G
Isobutyryl bromide ≥98.0% (por GC)
Isobutyryl bromide
Fórmula: C₄H₇BrO
Peso Molecular: 151.00 g/mol
Ponto de ebulição: 117°C
Número MDL : MFCD00059468
Número CAS: 2736-37-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %