Print…
Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de potássio
I0099-25ML I0099-500ML
TCIAI0099-25MLEA 16 EUR
TCIAI0099-25ML TCIAI0099-500ML
Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (por GC) estabilizada
Isobutyl vinyl ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Inflamação: –15°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008934
Número CAS: 109-53-5
EINECS: 203-678-8
UN: 1304
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %