Print…
Isopentylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0083-1G I0083-5G
TCIAI0083-1GEA 31 EUR
TCIAI0083-1G TCIAI0083-5G
Isopentylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Isopentylamine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₃N·HCl
Número MDL : MFCD00050684
Número CAS: 541-23-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %