Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate ≥98.0% (por HPLC e método UV)
Fornecedor: TCI
I0036-1G
I0036-25G
I0036-5G
TCIAI0036-1GEA
16
EUR
TCIAI0036-1G
TCIAI0036-25G
TCIAI0036-5G
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate ≥98.0% (por HPLC e método UV)
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
Fórmula:
C₁₀H₁₁N₄Na₂O₈P·xH₂O |
Número MDL :
MFCD00150372 Número CAS: 352195-40-5 EINECS: 225-146-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (UV-vis method) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 29.0 % |