Print…
3-Indoleacrylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: IAA, 3-(1-H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)acrylic acid, 3-(3-Indolyl)acrylic Acid
I0025-1G I0025-5G
TCIAI0025-1GEA 39 EUR
TCIAI0025-1G TCIAI0025-5G
3-Indoleacrylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Indoleacrylic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Número MDL : MFCD00005633
Número CAS: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %