Print…
3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(2-cyanoethyl)amine
I0010-25ML I0010-500ML I0010-100ML
TCIAI0010-25MLEA 33 EUR
TCIAI0010-25ML TCIAI0010-500ML TCIAI0010-100ML
3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0% (por GC)
3,3'-Iminodipropionitrile
Fórmula: C₆H₉N₃
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 178°C
Número MDL : MFCD00001956
Número CAS: 111-94-4
EINECS: 203-922-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&vid=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %