Print…
Iminodiacetic acid disodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sodium 2,2'-azanediyldiacetate, Iminodiacetic acid disodium salt, Disodium Iminodiacetate hydrate
I0007-25G I0007-250G
TCIAI0007-25GEA 18 EUR
TCIAI0007-25G TCIAI0007-250G
Iminodiacetic acid disodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Iminodiacetic acid disodium salt
Fórmula: C₄H₅NNa₂O₄
Peso Molecular: 177.07 g/mol
Número MDL : MFCD00043340
Número CAS: 928-72-3
EINECS: 213-181-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70e43a0a2293f5c66ca38586cc75d207e3679214&vid=70e43a0a2293f5c66ca38586cc75d207e3679214&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 8.0 to 17.0 %