Print…
3-Hydroxyisobenzofuran-1(3H)-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Hydroxyphthalide, 3-Hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-Hydroxy-1(3H)-isobenzofuranone
H1754-25G H1754-5G
TCIAH1754-25GEA 157 EUR
TCIAH1754-25G TCIAH1754-5G
3-Hydroxyisobenzofuran-1(3H)-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Hydroxyisobenzofuran-1(3H)-one
Fórmula: C₈H₆O₃
Número MDL : MFCD00956142
Número CAS: 16859-59-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C