Print…
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, Sumiki's acid, 5-(Hydroxymethyl)-2-furoic acid
H1750-1G H1750-5G
TCIAH1750-1GEA 35 EUR
TCIAH1750-1G TCIAH1750-5G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Fórmula: C6H6O4
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03274472
Número CAS: 6338-41-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C