5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Hydroxy-3-methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 5-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
H1747-1G
H1747-200MG
TCIAH1747-1GEA
214
EUR
TCIAH1747-1G
TCIAH1747-200MG
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (por GC)
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone
Fórmula:
C₅H₆O₃ Peso Molecular: 114.10 g/mol Ponto de ebulição: 92°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD15145822 Número CAS: 931-23-7 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |