Print…
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W242810-100G-K W242810-1KG-K
SIALW242810-100G-KEA 121 EUR
SIALW242810-100G-K SIALW242810-1KG-K
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isobutyrate
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 112 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009165
Número CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847