Print…
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)phenol, 2-(2′-Hydroxyphenyl)benzimidazole
H1736-25G H1736-5G
TCIAH1736-25GEA 267 EUR
TCIAH1736-25G TCIAH1736-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂O
Peso Molecular: 210.24 g/mol
Número MDL : MFCD00022668
Número CAS: 2963-66-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 246.0 deg-C