Print…
2-Heptyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: n-Octanal Ethylene Glycol Acetal
H1715-25G H1715-5G
TCIAH1715-25GEA 309 EUR
TCIAH1715-25G TCIAH1715-5G
2-Heptyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (por GC)
2-Heptyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 97°C
Número MDL : MFCD00216992
Número CAS: 4359-57-3
EINECS: 224-438-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %