Print…
2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methacrylic acid 2-Hydroxybutyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
H1714-25G H1714-500G
TCIAH1714-25GEA 16 EUR
TCIAH1714-25G TCIAH1714-500G
2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC) estabilizada
2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.20 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Número MDL : MFCD19707078
Número CAS: 13159-51-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Acid Value max. 2.0