Print…
N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide] ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide), Antioxidant 1098
H1704-25G H1704-5G
TCIAH1704-25GEA 78 EUR
TCIAH1704-25G TCIAH1704-5G
N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide] ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide]
Fórmula: C₄₀H₆₄N₂O₄
Peso Molecular: 636.96 g/mol
Número MDL : MFCD00134697
Número CAS: 23128-74-7
EINECS: 245-442-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C