Print…
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
246085-100ML 246085-500ML
SIAL246085-100MLEA 33 EUR
SIAL246085-100ML SIAL246085-500ML
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isobutyrate
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 112 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009165
Número CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847