Print…
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
H1695-1G H1695-5G
TCIAH1695-1GEA 28 EUR
TCIAH1695-1G TCIAH1695-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol ≥98.0% (por GC)
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
Fórmula: C₄H₆N₂O
Peso Molecular: 98.1032 g/mol
Número MDL : MFCD05864418
Número CAS: 33641-15-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C