Print…
4-(1-Hydroxyethyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Hydroxy-alpha-methylbenzyl alcohol
H1694-200MG H1694-1G
TCIAH1694-200MGEA 38 EUR
TCIAH1694-200MG TCIAH1694-1G
4-(1-Hydroxyethyl)phenol ≥98.0% (por GC)
4-(1-Hydroxyethyl)phenol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 118°C
Número MDL : MFCD00016858
Número CAS: 2380-91-8
EINECS: 219-176-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C