Print…
[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (4-((2-Hydroxytetradecyl)oxy)phenyl)(phenyl)iodonium hexafluoroantimonate
H1683-25G H1683-5G
TCIAH1683-25GEA 301 EUR
TCIAH1683-25G TCIAH1683-5G
[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (por HPLC)
[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate
Fórmula: C₂₆H₃₈F₆IO₂Sb
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321227
Número CAS: 139301-16-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%