Print…
Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis(4-methylbenzenesulphonate), Bis-Tos-PEG6, Hexaethylene Glycol Ditosylate
H1681-1G H1681-5G
TCIAH1681-1GEA 52 EUR
TCIAH1681-1G TCIAH1681-5G
Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₂₆H₃₈O₁₁S₂
Número MDL : MFCD00319275
Número CAS: 42749-27-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ester Value) min. 95.0 %