Print…
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
H1674-5G H1674-25G
TCIAH1674-5GEA 48 EUR
TCIAH1674-5G TCIAH1674-25G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Fórmula: C₈H₇F₇O₂
Peso Molecular: 268.13 g/mol
Ponto de Inflamação: 37°C
Número MDL : MFCD00039251
Número CAS: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %