Print…
4-Perhydroazepinone hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Azepanone hydrochloride, Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
H1673-1G H1673-5G
TCIAH1673-1GEA 22 EUR
TCIAH1673-1G TCIAH1673-5G
4-Perhydroazepinone hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO
Peso Molecular: 149.62 g/mol
Número MDL : MFCD02183487
Número CAS: 50492-22-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C