Print…
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2’-hydroxylethyl)-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide
H1670-5G H1670-25G
TCIAH1670-5GEA 63 EUR
TCIAH1670-5G TCIAH1670-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₈H₁₁F₆N₃O₅S₂
Peso Molecular: 407.30 g/mol
Número MDL : MFCD09038874
Número CAS: 174899-86-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %