Print…
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phenylhydrazine-4-sulphonic acid, p-Hydrazinobenzenesulphonic acid
H1662-25G H1662-100G H1662-500G
TCIAH1662-25GEA 27 EUR
TCIAH1662-25G TCIAH1662-100G TCIAH1662-500G
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₈N₂O₃S
Ponto de Fusão: 286°C
Número MDL : MFCD00025097
Número CAS: 98-71-5
EINECS: 202-694-2
Merck Index: 14,04773
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=592cd6b6bbb03e3ef14bfb6da0f769836646239e&vid=87a17d7b5e32c526215e8f60ea77ee034812bf8e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Drying loss max. 2.0 %
Suitability for p-cresol-analysis to pass test