Print…
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
H1655-1G H1655-5G
TCIAH1655-1GEA 91 EUR
TCIAH1655-1G TCIAH1655-5G
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea]
Fórmula: C₂₀H₂₄N₆O₆
Número CAS: 2419249-92-4
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %