Print…
5-Hydroxy-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1636-1G H1636-5G
TCIAH1636-1GEA 31 EUR
TCIAH1636-1G TCIAH1636-5G
5-Hydroxy-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
5-Hydroxy-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆N₂O
Número MDL : MFCD01938124
Número CAS: 15579-15-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C