Print…
4-(6-Hydroxyhexyloxy)benzoic acid ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-((6-Hydroxyhexyl)oxy)benzoic acid
H1629-1G H1629-5G
TCIAH1629-1GEA 51 EUR
TCIAH1629-1G TCIAH1629-5G
4-(6-Hydroxyhexyloxy)benzoic acid ≥97.0% (por GC)
4-(6-Hydroxyhexyloxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₈O₄
Peso Molecular: 238.28 g/mol
Número MDL : MFCD00971624
Número CAS: 83883-25-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87d51b3a627a6cf863c2e23acf83daed608ce01b&vid=87d51b3a627a6cf863c2e23acf83daed608ce01b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %