Ethyl isobutyrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Methylpropionic acid ethyl ester
A12966.0F
A12966.AE
A12966.AP
A12966.0FEA
247
EUR
A12966.0F
A12966.AE
A12966.AP
Ethyl isobutyrate ≥98%
Ethyl isobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 97-62-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Pleasant
Melting Point: -88°
Boiling Point: 108-110°
Beilstein Reference: 773846
Merck Reference: 14,3814
UN No.: 2385
MDL No.: MFCD00009165
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 108…110 °C Ponto de Fusão: –88 °C Densidade: 0,869 Ponto de Inflamação: 13 °C (55 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009165 Número CAS: 97-62-1 EINECS: 202-595-4 UN: 2385 ADR: 3,II Merck Index: 14,3814 |