Print…
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxybenzyl Cyanide
H1615-1G H1615-5G
TCIAH1615-1GEA 145 EUR
TCIAH1615-1G TCIAH1615-5G
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥95.0% (por GC)
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 106°C
Número MDL : MFCD03265300
Número CAS: 25263-44-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C