Print…
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate ≥85.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Acrylic acid 2-Hydroxy-3-phenoxypropyl ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1614-25G H1614-500G
TCIAH1614-25GEA 20 EUR
TCIAH1614-25G TCIAH1614-500G
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate ≥85.0% (por GC) estabilizada
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00066300
Número CAS: 16969-10-1
EINECS: 241-045-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0907938f90af278dcdfa936bfe449f22a8161344&vid=0907938f90af278dcdfa936bfe449f22a8161344&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %