Print…
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1613-5ML H1613-25ML
TCIAH1613-5MLEA 51 EUR
TCIAH1613-5ML TCIAH1613-25ML
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane ≥98.0% (por GC)
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane
Fórmula: C₁₁H₃₀O₃Si₄
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 66°C
Número MDL : MFCD00054159
Número CAS: 5356-84-3
EINECS: 226-342-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e501f1b57f6935901f3c8f869e74b46b7777d58&vid=6e501f1b57f6935901f3c8f869e74b46b7777d58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %