Print…
10-Hexylphenothiazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1608-1G H1608-5G
TCIAH1608-1GEA 99 EUR
TCIAH1608-1G TCIAH1608-5G
10-Hexylphenothiazine ≥98.0% (por GC)
10-Hexylphenothiazine
Fórmula: C₁₈H₂₁NS
Número CAS: 73025-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52b0917e9cdbb3db9d97fb374ccc50c996a26d17&vid=52b0917e9cdbb3db9d97fb374ccc50c996a26d17&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %